5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-chloro-2-iodobenzene
OR46215-25G
OR46215-5G
OR46215-100G
APOSOR46215-25GEA
87
EUR
APOSOR46215-25G
APOSOR46215-5G
APOSOR46215-100G
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
5-Bromo-2-chloroiodobenzene
Formel:
C₆H₃BrClI Molecular Weight: 317.349 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07780669 CAS-Nummer: 774608-49-0 |