Dihydrolevoglucosenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1S,5R)-4-Oxo-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane, (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene™
OR46234-1G OR46234-100G
APOSOR46234-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46234-1G APOSOR46234-100G
Dihydrolevoglucosenone
Dihydrolevoglucosenone
Formel: C₆H₈O₃
Siedepunkt: 227 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23105760
CAS-Nummer: 53716-82-8