3-Bromo-5-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 400 EUR
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molecular Weight: 297,919 g/mol
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743665
CAS-Nummer: 31948-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III