2-Bromo-3-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46249-1G
OR46249-250MG
APOSOR46249-1GEA
579
EUR
APOSOR46249-1G
APOSOR46249-250MG
2-Bromo-3-iodoaniline
2-Bromo-3-iodoaniline
Formel:
C₆H₅BrIN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391614 CAS-Nummer: 111721-76-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |