Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46261-1G OR46261-250MG
APOSOR46261-1GEA 575 EUR
APOSOR46261-1G APOSOR46261-250MG
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, technische Qualität
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₃ClO₄S
Molecular Weight: 288.747 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32219476
CAS-Nummer: 2407349-26-0
UN: 3261
ADR: 8 III