1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Carboxy-1,3-dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4637-1G
OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA
255
EUR
APOSOR4637-1G
APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00206670 CAS-Nummer: 439109-76-9 |