Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-sulphonyl chloride, Benzyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate
OR4649-1G OR4649-500MG
APOSOR4649-1GEA 98.6 EUR
APOSOR4649-1G APOSOR4649-500MG
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, technische Qualität
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₄S
Molecular Weight: 317,788 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664659
CAS-Nummer: 287953-54-2
UN: 1759
ADR: 8,III