5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46499-1G OR46499-250MG
APOSOR46499-1GEA 654 EUR
APOSOR46499-1G APOSOR46499-250MG
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formel: C₆H₅IN₄
Molecular Weight: 260.035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072706
CAS-Nummer: 1245645-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III