3-Bromoisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46500-1G
OR46500-250MG
OR46500-5G
APOSOR46500-1GEA
114
EUR
APOSOR46500-1G
APOSOR46500-250MG
APOSOR46500-5G
3-Bromoisoxazole
3-Bromoisoxazole
Formel:
C₃H₂BrNO Siedepunkt: 182…183 °C Dichte: 1,812 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778379 CAS-Nummer: 111454-71-8 UN: 1993 ADR: 3,III |