3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR46537-1G
OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA
145
EUR
APOSOR46537-1G
APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrIO Molecular Weight: 312,93 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09745849 CAS-Nummer: 188813-08-3 |