4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 0 EUR
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22558167
CAS-Nummer: 1360921-11-4