2-Bromo-6-isopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G
OR46615-250MG
OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA
719
EUR
APOSOR46615-1G
APOSOR46615-250MG
APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997221 CAS-Nummer: 129976-32-5 |