2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46616-1G OR46616-250MG OR46616-5G
APOSOR46616-1GEA 92.8 EUR
APOSOR46616-1G APOSOR46616-250MG APOSOR46616-5G
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅BrClNO₂S
Molecular Weight: 270.531 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18390303
CAS-Nummer: 1261499-12-0