3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46618-1G OR46618-250MG OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA 255 EUR
APOSOR46618-1G APOSOR46618-250MG APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06801745
CAS-Nummer: 312931-06-9