2-(4-Pyridinyloxy)-ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46625-1G
OR46625-250MG
OR46625-500MG
OR46625-2.5G
OR46625-5G
APOSOR46625-1GEA
432
EUR
APOSOR46625-1G
APOSOR46625-250MG
APOSOR46625-500MG
APOSOR46625-2.5G
APOSOR46625-5G
2-(4-Pyridinyloxy)-ethanamine hydrochloride
2-(4-Pyridinyloxy)-ethanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₀N₂O·ClH Molecular Weight: 174,628 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28100442 CAS-Nummer: 1992956-33-8 |