2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR46633-1G OR46633-250MG OR46633-500MG OR46633-2.5G
APOSOR46633-1GEA 517 EUR
APOSOR46633-1G APOSOR46633-250MG APOSOR46633-500MG APOSOR46633-2.5G
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Formel: C₅H₅N₃
Molecular Weight: 107,113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19217238
CAS-Nummer: 79080-32-3