Cyclooctanecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR46637-1G
OR46637-250MG
OR46637-500MG
APOSOR46637-1GEA
452
EUR
APOSOR46637-1G
APOSOR46637-250MG
APOSOR46637-500MG
Cyclooctanecarbaldehyde
Cyclooctanecarbaldehyde
Formel:
C₉H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001747 CAS-Nummer: 6688-11-5 |