2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46663-1G
OR46663-50MG
OR46663-250MG
OR46663-500MG
OR46663-5G
APOSOR46663-1GEA
1040
EUR
APOSOR46663-1G
APOSOR46663-50MG
APOSOR46663-250MG
APOSOR46663-500MG
APOSOR46663-5G
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130.142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09833495 CAS-Nummer: 142148-13-8 |