2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46669-1G OR46669-50MG OR46669-250MG OR46669-500MG OR46669-5G
APOSOR46669-1GEA 497 EUR
APOSOR46669-1G APOSOR46669-50MG APOSOR46669-250MG APOSOR46669-500MG APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 190,027 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13174154
CAS-Nummer: 227328-16-7