Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR46691-100MG OR46691-250MG OR46691-500MG
APOSOR46691-100MGEA 236 EUR
APOSOR46691-100MG APOSOR46691-250MG APOSOR46691-500MG
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28976442
CAS-Nummer: 87808-27-3