N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR46734-1G OR46734-250MG OR46734-500MG
APOSOR46734-1GEA 661 EUR
APOSOR46734-1G APOSOR46734-250MG APOSOR46734-500MG
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00432916
CAS-Nummer: 13068-60-5