2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,099 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16618635
CAS-Nummer: 29481-32-1