1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46745-1G OR46745-250MG
APOSOR46745-1GEA 157 EUR
APOSOR46745-1G APOSOR46745-250MG
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Molecular Weight: 233,091 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066842
CAS-Nummer: 501659-26-3