6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46755-1G OR46755-250MG
APOSOR46755-1GEA 157 EUR
APOSOR46755-1G APOSOR46755-250MG
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂S
Molecular Weight: 176.238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19599987
CAS-Nummer: 101045-94-7