3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46760-1G OR46760-250MG
APOSOR46760-1GEA 208 EUR
APOSOR46760-1G APOSOR46760-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Formel: C₉H₁₁BrN₄O
Molecular Weight: 271,114 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30487814
CAS-Nummer: 2044713-81-5