2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46770-1G OR46770-250MG
APOSOR46770-1GEA 654 EUR
APOSOR46770-1G APOSOR46770-250MG
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Formel: C₈H₇BrN₂·ClH
Molecular Weight: 247,52 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640235
CAS-Nummer: 2416262-96-7