1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
OR46772-1G
OR46772-250MG
APOSOR46772-1GEA
464
EUR
APOSOR46772-1G
APOSOR46772-250MG
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technische Qualität
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one
Formel:
C₇H₁₀O Molecular Weight: 110.154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24689027 CAS-Nummer: 14845-46-6 UN: 1993 ADR: 3 III |