(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46773-1G OR46773-250MG
APOSOR46773-1GEA 654 EUR
APOSOR46773-1G APOSOR46773-250MG
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid
Formel: C₁₄H₂₂BNO₂
Molecular Weight: 247.141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28167356
CAS-Nummer: 895543-00-7