N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470002-1G OR470002-250MG
APOSOR470002-1GEA 601 EUR
APOSOR470002-1G APOSOR470002-250MG
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Formel: C₁₁H₁₁BrN₄O
Molecular Weight: 295.135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998891
CAS-Nummer: 950845-96-2