4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR470013-1G OR470013-5G
APOSOR470013-1GEA 275 EUR
APOSOR470013-1G APOSOR470013-5G
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Formel: C₅H₅BrO₂
Molecular Weight: 176,996 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052345
CAS-Nummer: 61934-55-2
UN: 1760
ADR: 8,III