N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470014-1G
OR470014-5G
APOSOR470014-1GEA
154
EUR
APOSOR470014-1G
APOSOR470014-5G
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09965833 CAS-Nummer: 1019115-71-9 |