cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470016-1G
OR470016-5G
APOSOR470016-1GEA
194
EUR
APOSOR470016-1G
APOSOR470016-5G
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₄N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21364418 CAS-Nummer: 1234805-59-4 |