4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470022-1G OR470022-250MG
APOSOR470022-1GEA 1830 EUR
APOSOR470022-1G APOSOR470022-250MG
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Molecular Weight: 235.279 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656814
CAS-Nummer: 1141669-59-1