8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470051-25G
OR470051-5G
APOSOR470051-25GEA
824
EUR
APOSOR470051-25G
APOSOR470051-5G
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁NO·ClH Molecular Weight: 185.651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828697 CAS-Nummer: 1186663-25-1 |