2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470055-1G OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA 255 EUR
APOSOR470055-1G APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 202.294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828716
CAS-Nummer: 871235-24-4