2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470058-25G
OR470058-5G
APOSOR470058-25GEA
656
EUR
APOSOR470058-25G
APOSOR470058-5G
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144.211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134514 CAS-Nummer: 1817-88-5 |