4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470069-1G OR470069-5G
APOSOR470069-1GEA 256 EUR
APOSOR470069-1G APOSOR470069-5G
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191619
CAS-Nummer: 1197193-12-6