2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470073-1G OR470073-5G OR470073-250MG
APOSOR470073-1GEA 499 EUR
APOSOR470073-1G APOSOR470073-5G APOSOR470073-250MG
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 254,713 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191626
CAS-Nummer: 1092770-25-6