Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470075-1G OR470075-5G
APOSOR470075-1GEA 306 EUR
APOSOR470075-1G APOSOR470075-5G
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Molecular Weight: 291.342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461233
CAS-Nummer: 169384-56-9