3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470080-5G OR470080-1G
APOSOR470080-5GEA 1220 EUR
APOSOR470080-5G APOSOR470080-1G
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formel: C₆H₁₂BrN·BrH
Molecular Weight: 258.982 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18375234
CAS-Nummer: 13617-02-2