4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 30.6 EUR
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Formel: C₇H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684167
CAS-Nummer: 51248-35-2