Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470088-25G OR470088-5G
APOSOR470088-25GEA 764 EUR
APOSOR470088-25G APOSOR470088-5G
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137647
CAS-Nummer: 33290-12-9