3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470095-1G
OR470095-5G
APOSOR470095-1GEA
306
EUR
APOSOR470095-1G
APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NOS Molecular Weight: 197,297 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16495893 CAS-Nummer: 1226776-90-4 |