(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470098-1G
OR470098-5G
APOSOR470098-1GEA
306
EUR
APOSOR470098-1G
APOSOR470098-5G
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Formel:
C₉H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02600649 CAS-Nummer: 29936-86-5 |