(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470120-1G OR470120-5G
APOSOR470120-1GEA 275 EUR
APOSOR470120-1G APOSOR470120-5G
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formel: C₁₃H₁₅N
Molecular Weight: 185.265 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367856
CAS-Nummer: 124192-86-5