Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470123-1G OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA 397 EUR
APOSOR470123-1G APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Molecular Weight: 294.122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11057846
CAS-Nummer: 924867-88-9