Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
OR470125-1G OR470125-5G
APOSOR470125-1GEA 148 EUR
APOSOR470125-1G APOSOR470125-5G
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₂₁NO₅
Molecular Weight: 271,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16883080
CAS-Nummer: 1245782-62-0