5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyrazin-2-amine
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 205 EUR
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Formel: C₉H₁₂BrN₃Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660032
CAS-Nummer: 875781-41-2