Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR470139-5G
OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA
712
EUR
APOSOR470139-5G
APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071000 CAS-Nummer: 1256633-15-4 |