2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Pyridin-2-yl)propan-2-amine
OR470173-1G OR470173-5G OR470173-250MG
APOSOR470173-1GEA 137 EUR
APOSOR470173-1G APOSOR470173-5G APOSOR470173-250MG
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.194 g/mol
Dichte: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79.44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08729302
CAS-Nummer: 52568-28-2